Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H1349-5G H1349-25G
TCIAH1349-5GEA 81 EUR
TCIAH1349-5G TCIAH1349-25G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol ≥98.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formula: C₄H₄F₆O
Punto di ebollizione: 62°C
MDL Number: MFCD00039259
CAS Number: 1515-14-6
EINECS: 216-155-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&vid=ddf9d3596d59dc96d78eb5faf25b2ff6011ff347&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %