Stampa…

Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

H1346-5G H1346-25G
TCIAH1346-5GEA 46 EUR
TCIAH1346-5G TCIAH1346-25G
Homophthalic anhydride ≥98.0% (by GC)
Homophthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
Punto di ebollizione: 161°C
MDL Number: MFCD00006894
CAS Number: 703-59-3
EINECS: 211-873-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&vid=2381cd001bbee5ca1a87a8b1d34cc399b02703cf&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR