4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
Zingerone, Vanillylacetone
H1314-25G
H1314-100G
TCIAH1314-25GEA
36
EUR
TCIAH1314-25G
TCIAH1314-100G
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone ≥98.0% (by GC)
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Formula:
C₁₁H₁₄O₃ Peso molecolare: 194,23 g/mol Punto di ebollizione: 148°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00048232 CAS Number: 122-48-5 EINECS: 204-548-3 Merck Index: 14,10166 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...