Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
H1262-25G H1262-500G
TCIAH1262-25GEA 17 EUR
TCIAH1262-25G TCIAH1262-500G
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) stabilizzato
N-(2-Hydroxyethyl)acrylamide
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110645
CAS Number: 7646-67-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %