1,2,6-Esantriolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 178°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002976 CAS Number: 106-69-4 EINECS: 203-424-6 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |