Stampa…
Hexyl nitrite ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H1066-25ML H1066-500ML
TCIAH1066-25MLEA 35 EUR
TCIAH1066-25ML TCIAH1066-500ML
Hexyl nitrite ≥95.0% (by GC)
Hexyl nitrite
Formula: C₆H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 52°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797110
CAS Number: 638-51-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %