Stampa…
Itaconic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
B25216.14 B25216.22 B25216.36
B25216.14EA 48.2 EUR
B25216.14 B25216.22 B25216.36
Itaconic anhydride ≥97%
Itaconic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 2170-03-8 Molecular Formula: C5H4O3 Formula Weight: 112.09 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 114-115°/12mm MDL No.: MFCD00005530
Formula: C₅H₄O₃
Peso molecolare: 112,08 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005530
CAS Number: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2