Stampa…
Itaconic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
412940250 412941000
ACRO412940250EA 72.6 EUR
ACRO412940250 ACRO412941000
Itaconic anhydride 98%
Itaconic anhydride
Formula: C₅H₄O₃
Punto di ebollizione: 239 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005530
CAS Number: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
Visualizza i codici
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Assay ≥97.5 %