Stampa…
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0949-25G H0949-5G
TCIAH0949-25GEA 1709 EUR
TCIAH0949-25G TCIAH0949-5G
6-Hepten-1-ol ≥96.0% (by GC)
6-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 113°C
MDL Number: MFCD00229167
CAS Number: 4117-10-6
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&vid=ba000f4127b3a80e6674b2c628726f2475d4f69f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %