Stampa…
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
H0916-25G H0916-5G
TCIAH0916-25GEA 305 EUR
TCIAH0916-25G TCIAH0916-5G
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Ethyl-2-(hydroxymethyl)acrylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,1418 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01673859
CAS Number: 10029-04-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %