Stampa…
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0899-25ML H0899-5ML
TCIAH0899-25MLEA 109 EUR
TCIAH0899-25ML TCIAH0899-5ML
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol ≥98.0% (by GC)
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Formula: C₇H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 92°C
MDL Number: MFCD00056657
CAS Number: 26690-80-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %