Stampa…
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoic Acid Ethyl Ester
H0895-1G H0895-5G
TCIAH0895-1GEA 100 EUR
TCIAH0895-1G TCIAH0895-5G
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-2-hydroxy-4-(trimethylsilyl)-3-butynoate
Formula: C₉H₁₆O₃Si
Peso molecolare: 200,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00671544
CAS Number: 66697-09-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58300e1859ac74565f255a81ceb8881cf0c8634b&vid=58300e1859ac74565f255a81ceb8881cf0c8634b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 97.0 %