Stampa…
Itaconic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
8.04812.0100EA 33.3 EUR
8.04812.0100 8.04812.0500 8.04812.9050
Itaconic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Itaconic acid
Formula: C₅H₆O₄
Peso molecolare: 130,1 g/mol
Punto di ebollizione: 381 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 162…167 °C
Densità: 1,573 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004260
CAS Number: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Visualizza i codici
Solubility 83 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 167 °C
Molar Mass 130.1 g/mol
Boiling Point 268 °C (decomposition)
Density 1.632 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 430 °C