Stampa…
5-Hexenenitrile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0836-25ML H0836-5ML
TCIAH0836-25MLEA 446 EUR
TCIAH0836-25ML TCIAH0836-5ML
5-Hexenenitrile ≥95.0% (by GC)
5-Hexenenitrile
Formula: C₆H₉N
Punto di ebollizione: 162°C
Flash Pt: 41°C
MDL Number: MFCD00067056
CAS Number: 5048-19-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52adce5b89df52c9a0af805816845987b0599144&vid=52adce5b89df52c9a0af805816845987b0599144&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %