Stampa…
Itaconic acid 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
122810010 122812500 122810051
ACRO122810010EA 50.2 EUR
ACRO122810010 ACRO122812500 ACRO122810051
Itaconic acid 99+%
Itaconic acid
Formula: C₅H₆O₄
Punto di ebollizione: 381 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 165…168 °C
Densità: 1,57 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004260
CAS Number: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Merck Index: 13,05264
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 168 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm