Dimethyl itaconate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
Itaconic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
I0206-500G
I0206-25G
TCIAI0206-500GEA
76
EUR
TCIAI0206-500G
TCIAI0206-25G
Dimethyl itaconate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Dimethyl itaconate
Formula:
C₇H₁₀O₄ Peso molecolare: 158,15 g/mol Punto di ebollizione: 109°C Punto di fusione: 38 °C Densità: 1,1399 g/cm³ (14.7 °C) |
MDL Number:
MFCD00008446 CAS Number: 617-52-7 EINECS: 210-519-6 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...