Stampa…
1,5-Hexadiyne ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
H0485-1G H0485-5G
TCIAH0485-1GEA 228 EUR
TCIAH0485-1G TCIAH0485-5G
1,5-Hexadiyne ≥95.0% (by GC) stabilizzato
1,5-Hexadiyne
Formula: C₆H₆
Peso molecolare: 78,11 g/mol
Punto di ebollizione: 86°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014924
CAS Number: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&vid=1e55eeda291b9b88ef00c24949dbecfc316f667b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %