Stampa…
4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Hexanoic Acid 4-Nitrophenyl Ester
H0484-1G H0484-5G
TCIAH0484-1GEA 72 EUR
TCIAH0484-1G TCIAH0484-5G
4-Nitrophenyl hexanoate ≥98.0% (by GC)
4-Nitrophenyl hexanoate
Formula: C₁₂H₁₅NO₄
Peso molecolare: 237.26 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00056111
CAS Number: 956-75-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %