Stampa…
Dimethyl itaconate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L12652.22 L12652.36
L12652.22EA 45.8 EUR
L12652.22 L12652.36
Dimethyl itaconate ≥97%
Dimethyl itaconate
Purity: 97% CAS No.: 617-52-7 Molecular Formula: C7H10O4 Formula Weight: 158.16 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 33-39° Boiling Point: 207-208° Beilstein Reference: 386674 MDL No.: MFCD00008446
Formula: C₇H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 207…208 °C
Punto di fusione: 33…39 °C
Densità: 1,124
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008446
CAS Number: 617-52-7
EINECS: 210-519-6