Stampa…
Dimethyl itaconate 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
149161000 149165000 149160025
ACRO149161000EA 37.8 EUR
ACRO149161000 ACRO149165000 ACRO149160025
Dimethyl itaconate 97% stabilizzato
Dimethyl itaconate
Formula: C₇H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 208 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 34…39 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008446
CAS Number: 617-52-7
EINECS: 210-519-6
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 ppm hydroquinone