Stampa…
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0408-25G H0408-500G
TCIAH0408-25GEA 16 EUR
TCIAH0408-25G TCIAH0408-500G
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 175°C
Flash Pt: 174°C
MDL Number: MFCD00014103
CAS Number: 3445-11-2
EINECS: 222-359-4
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %