Stampa…

Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Diheptyl Sulphide

H0376-25G H0376-5G
TCIAH0376-25GEA 231 EUR
TCIAH0376-25G TCIAH0376-5G
Heptyl sulphide ≥97.0% (by GC)
Heptyl sulphide
Formula: C₁₄H₃₀S
Peso molecolare: 230,45 g/mol
Punto di ebollizione: 298°C
Punto di fusione: –11°C
MDL Number: MFCD00027315
CAS Number: 629-65-2
EINECS: 211-101-6

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR