Ethylene glycol monohexyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 205°C Punto di fusione: –45°C Flash Pt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00045997 CAS Number: 112-25-4 EINECS: 203-951-1 UN: 2922 ADR: 8,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |