5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
Stabilization:
Stabilised with water
H0269-1G
H0269-5G
TCIAH0269-1GEA
38
EUR
TCIAH0269-1G
TCIAH0269-5G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde ≥95.0% (by GC) stabilizzato
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formula:
C₆H₆O₃ Peso molecolare: 126,11 g/mol Flash Pt: 79°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00003234 CAS Number: 67-47-0 EINECS: 200-654-9 Merck Index: 14,04832 |
Appearance | Yellow to Amber to Dark purple clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Water | 3.0 to 5.0 % |