Ethyl-2-hydroxybutyrate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 167°C |
MDL Number:
MFCD00014407 CAS Number: 52089-54-0 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |