Stampa…
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Glycidyloxy-TEMPO Free Radical
G0555-1G G0555-5G
TCIAG0555-1GEA 53 EUR
TCIAG0555-1G TCIAG0555-5G
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl ≥95.0% (by GC, titration analysis) free radical
4-Glycidyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl
Formula: C₁₂H₂₂NO₃
Peso molecolare: 228,31 g/mol
Punto di fusione: 38°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 122413-85-8
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %