Stampa…

1,4-Dioxane-2,5-dione ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione

G0467-5G G0467-25G
TCIAG0467-5GEA 28 EUR
TCIAG0467-5G TCIAG0467-25G
1,4-Dioxane-2,5-dione ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Dioxane-2,5-dione
Formula: C₄H₄O₄
Peso molecolare: 116,07 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00081108
CAS Number: 502-97-6
EINECS: 207-954-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR