Glycidyl lauryl ether ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dodecyl Glycidyl Ether
Formula:
C₁₅H₃₀O₂ Punto di ebollizione: 324°C |
MDL Number:
MFCD00022344 CAS Number: 2461-18-9 EINECS: 219-554-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |