Stampa…
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2,3-Epoxypropyl Propargyl ether, Glycidyl Propargyl ether, Glycidyl 2-Propynyl ether
G0445-1G G0445-5G
TCIAG0445-1GEA 40 EUR
TCIAG0445-1G TCIAG0445-5G
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane ≥95.0% (by GC)
2-[(Prop-2-ynyloxy)methyl]oxirane
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 95°C
Flash Pt: 69°C
MDL Number: MFCD00099300
CAS Number: 18180-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&vid=548c1bc586641d3d3b57e7b46f419b0d9c99d584&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %