Stampa…
Geranyl tiglate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
G0430-5ML G0430-25ML
TCIAG0430-5MLEA 18 EUR
TCIAG0430-5ML TCIAG0430-25ML
Geranyl tiglate ≥98.0% (by GC)
Geranyl tiglate
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 151°C
MDL Number: MFCD00016622
CAS Number: 7785-33-3
EINECS: 232-078-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ed8ada80c65328ddb2081e7bbd8d8a1729b0b6&vid=09ed8ada80c65328ddb2081e7bbd8d8a1729b0b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %