GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
G0423-2MG
G0423-5MG
TCIAG0423-2MGEA
329
EUR
TCIAG0423-2MG
TCIAG0423-5MG
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
GlcNAc beta(1-4)[Fuc alpha(1-6)]GlcNAc
Formula:
C₂₂H₃₈N₂O₁₅ Peso molecolare: 570.55 g/mol Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
108964-40-5 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 98.0 area% |