Stampa…
Triolein >50% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Glyceryl trioleate, Glycerine trioleate, Glycerol Trioleate
G0089-25G G0089-100G
TCIAG0089-25GEA 32 EUR
TCIAG0089-25G TCIAG0089-100G
Triolein >50% (by HPLC)
Triolein
Formula: C₅₇H₁₀₄O₆
Peso molecolare: 885,45 g/mol
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: -4°C
MDL Number: MFCD00137563
CAS Number: 122-32-7
EINECS: 204-534-7
Merck Index: 14,09732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70538f39afe91c57be2e28ee55f3464525909c57&vid=70538f39afe91c57be2e28ee55f3464525909c57&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 50.0 area%