Stampa…
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-o-tolualdehyde, 3-Fluoro-2-tolualdehyde, 3-Fluoro-o-tolylaldehyde
F1197-1G F1197-5G
TCIAF1197-1GEA 21 EUR
TCIAF1197-1G TCIAF1197-5G
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇FO
Peso molecolare: 138,14 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00075256
CAS Number: 147624-13-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 5.0