Stampa…
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
F1194-1G F1194-5G
TCIAF1194-1GEA 26 EUR
TCIAF1194-1G TCIAF1194-5G
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥97.0% (by GC)
4-Fluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD02179265
CAS Number: 116332-54-8
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %