Stampa…

1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilizzato

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo


Stabilization: Stabilised with copper chip

F1190-1G F1190-5G
TCIAF1190-1GEA 22 EUR
TCIAF1190-1G TCIAF1190-5G
1-Fluoro-2-iodoethane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1-Fluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄FI
Punto di ebollizione: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00748131
CAS Number: 762-51-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR