Stampa…
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F1185-1G F1185-5G
TCIAF1185-1GEA 22 EUR
TCIAF1185-1G TCIAF1185-5G
8-Fluoroquinoline ≥97.0% (by GC)
8-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Peso molecolare: 147,1500 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
MDL Number: MFCD01685514
CAS Number: 394-68-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %