Stampa…
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F1178-1G F1178-5G
TCIAF1178-1GEA 52 EUR
TCIAF1178-1G TCIAF1178-5G
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene ≥98.0% (by GC)
4-Fluoro-2-iodo-1-nitrobenzene
Formula: C₆H₃FINO₂
Peso molecolare: 267,00 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16658618
CAS Number: 41860-64-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&vid=bf9e9f37dd3f262bfd20f8d273effbc07b72658c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %