Stampa…

2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene

F1161-25G F1161-5G
TCIAF1161-25GEA 118 EUR
TCIAF1161-25G TCIAF1161-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₄I
Peso molecolare: 290 g/mol
MDL Number: MFCD00236678
CAS Number: 59382-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&vid=b8271a5c3455dbab600f3f77b391f36fcc09f4ba&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR