4-Fluoro-3-toluoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆ClFO Punto di ebollizione: 115°C Flash Pt: 98°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01631426 CAS Number: 455-84-5 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |