Stampa…
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
F1097-1G F1097-5G
TCIAF1097-1GEA 27 EUR
TCIAF1097-1G TCIAF1097-5G
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
MDL Number: MFCD04972879
CAS Number: 369-32-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&vid=d00b2d8c524e1885b3a331ad7718bd0f08cdc90d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %