Stampa…

5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

F1047-1G F1047-5G
TCIAF1047-1GEA 101 EUR
TCIAF1047-1G TCIAF1047-5G
5-Fluoro-2-methylindole ≥98.0% (by GC)
5-Fluoro-2-methylindole
Formula: C9H8FN
Peso molecolare: 149,17 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD02093649
CAS Number: 399-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e06f3d450ec4028d8898feba1137ea3f824ab9&vid=d6e06f3d450ec4028d8898feba1137ea3f824ab9&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR