Stampa…
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 44 EUR
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (by GC)
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Peso molecolare: 147.15 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
MDL Number: MFCD01685512
CAS Number: 396-30-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %