2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
F1033-1G
F1033-5G
TCIAF1033-1GEA
29
EUR
TCIAF1033-1G
TCIAF1033-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₈H₄F₄O Punto di ebollizione: 67°C Flash Pt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00061273 CAS Number: 60611-24-7 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |