Stampa…
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,5-Furandicarbonyl dichloride
F1022-1G F1022-5G
TCIAF1022-1GEA 75 EUR
TCIAF1022-1G TCIAF1022-5G
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride ≥98.0% (by GC)
Furan-2,5-dicarbonyl dichloride
Formula: C₆H₂Cl₂O₃
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di ebollizione: 245°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28044847
CAS Number: 10375-34-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C