Stampa…
1-Propanesulphonic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propane-1-sulphonic acid
418340250 418340050
ACRO418340250EA 279 EUR
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Formula: C₃H₈O₃S
Peso molecolare: 124,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041889
CAS Number: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
UN: 2586
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %