Stampa…
2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
F1004-5G F1004-25G
TCIAF1004-5GEA 38 EUR
TCIAF1004-5G TCIAF1004-25G
2-Fluoro-5-iodotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-iodotoluene
Formula: C₇H₆FI
Peso molecolare: 236,03 g/mol
Punto di ebollizione: 87°C
MDL Number: MFCD00013710
CAS Number: 452-68-6
EINECS: 207-206-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %