Stampa…
2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0983-5G F0983-25G
TCIAF0983-5GEA 25 EUR
TCIAF0983-5G TCIAF0983-25G
2-Fluoro-5-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 87°C
Punto di fusione: 18°C
MDL Number: MFCD03095059
CAS Number: 456-24-6
EINECS: 207-260-6
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %