Stampa…
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
F0982-5G F0982-25G
TCIAF0982-5GEA 44 EUR
TCIAF0982-5G TCIAF0982-25G
2-Fluoro-3-nitropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: 18°C
MDL Number: MFCD03095068
CAS Number: 1480-87-1
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %