Stampa…
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0975-200MG F0975-1G
TCIAF0975-200MGEA 19 EUR
TCIAF0975-200MG TCIAF0975-1G
3-Fluoro-2-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Fluoro-2-formylpyridine
Formula: C₆H₄FNO
Punto di ebollizione: 112°C
MDL Number: MFCD07781234
CAS Number: 31224-43-8
Visualizza i codici
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C