Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
F0970-5G F0970-25G
TCIAF0970-5GEA 65 EUR
TCIAF0970-5G TCIAF0970-25G
(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (by GC)
(2-Fluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉FO
Punto di ebollizione: 47°C
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00000325
CAS Number: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %